Få mere at vide
MedChemExpress Telbivudine
Tekniske data
Tekniske data
| Molekylvægt (g/mol) | 242.23 g/mol |
| Produkttype | Reference compound |
| Indhold og opbevaring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Renhed | 98.05% |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (206.42 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (137.60 mM∣Need ultrasonic) |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| CAS | 3424-98-4 |
| Synonym | Epavudine∣ L-Thymidine∣ NV 02B |