missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Telaprevir, TRC

Artikelnummer. 30410774
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30410774 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30410774 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT0156505MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Telaprevir
CAS 402957-28-2
Molekylær formel C36 H53 N7 O6
Mængde 5 mg
Synonym Cyclopenta[c]pyrrole-1-carboxamide','(2S)-2-cyclohexyl-N-(2-pyrazinylcarbonyl)glycyl-3-methyl-L-valyl-N-[(1S)-1-[2-(cyclopropylamino)-2-oxoacetyl]butyl]octahydro-','(1S,3aR,6aS)-, Cyclopenta[c]pyrrole-1-carboxamide','(2S)-2-cyclohexyl-N-(pyrazinylcarbonyl)glycyl-3-methyl-L-valyl-N-[(1S)-1-[(cyclopropylamino)oxoacetyl]butyl]octahydro-','(1S,3aR,6aS)- (9CI), Incivek, Incivo, LY 570310, MP 424, S-Telaprevir, Telaprevir, Telavic, VRT 111950, VX 950
InChI formel InChI=1S/C36H53N7O6/c1-5-10-25(29(44)34(48)39-23-15-16-23)40-33(47)28-24-14-9-13-22(24)20-43(28)35(49)30(36(2,3)4)42-32(46)27(21-11-7-6-8-12-21)41-31(45)26-19-37-17-18-38-26/h17-19,21-25,27-28,30H,5-16,20H2,1-4H3,(H,39,48)(H,40,47)(H,41,45)(H,42,46)/t22-,24-,25-,27-,28-,30+/m0/s1
SMIL CCC[C@H](NC(=O)[C@@H]1[C@H]2CCC[C@H]2CN1C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)c3cnccn3)C4CCCCC4)C(C)(C)C)C(=O)C(=O)NC5CC5
IUPAC navn (3S,3aS,6aR)-2-[(2S)-2-[[(2S)-2-cyclohexyl-2-(pyrazine-2-carbonylamino)acetyl]amino]-3,3-dimethylbutanoyl]-N-[(3S)-1-(cyclopropylamino)-1,2-dioxohexan-3-yl]-3,3a,4,5,6,6a-hexahydro-1H-cyclopenta[c]pyrrole-3-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 679.85
Formel vægt 679.4057
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.