Få mere at vide
Telaprevir, TRC
Artikelnummer. 30419266
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30419266 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30419266 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT01565025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Telaprevir
CAS 402957-28-2
Molekylær formel C36 H53 N7 O6
Mængde 25 mg
Synonym Cyclopenta[c]pyrrole-1-carboxamide','(2S)-2-cyclohexyl-N-(2-pyrazinylcarbonyl)glycyl-3-methyl-L-valyl-N-[(1S)-1-[2-(cyclopropylamino)-2-oxoacetyl]butyl]octahydro-','(1S,3aR,6aS)-, Cyclopenta[c]pyrrole-1-carboxamide','(2S)-2-cyclohexyl-N-(pyrazinylcarbonyl)glycyl-3-methyl-L-valyl-N-[(1S)-1-[(cyclopropylamino)oxoacetyl]butyl]octahydro-','(1S,3aR,6aS)- (9CI), Incivek, Incivo, LY 570310, MP 424, S-Telaprevir, Telaprevir, Telavic, VRT 111950, VX 950
InChI formel InChI=1S/C36H53N7O6/c1-5-10-25(29(44)34(48)39-23-15-16-23)40-33(47)28-24-14-9-13-22(24)20-43(28)35(49)30(36(2,3)4)42-32(46)27(21-11-7-6-8-12-21)41-31(45)26-19-37-17-18-38-26/h17-19,21-25,27-28,30H,5-16,20H2,1-4H3,(H,39,48)(H,40,47)(H,41,45)(H,42,46)/t22-,24-,25-,27-,28-,30+/m0/s1
SMIL CCC[C@H](NC(=O)[C@@H]1[C@H]2CCC[C@H]2CN1C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)c3cnccn3)C4CCCCC4)C(C)(C)C)C(=O)C(=O)NC5CC5
IUPAC navn (3S,3aS,6aR)-2-[(2S)-2-[[(2S)-2-cyclohexyl-2-(pyrazine-2-carbonylamino)acetyl]amino]-3,3-dimethylbutanoyl]-N-[(3S)-1-(cyclopropylamino)-1,2-dioxohexan-3-yl]-3,3a,4,5,6,6a-hexahydro-1H-cyclopenta[c]pyrrole-3-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 679.85
Formel vægt 679.4057