Få mere at vide
Telaprevir, MedChemExpress
Beschreibung
Telaprevir (VX-950) is a highly selective, reversible, and potent peptidomimetic inhibitor of the HCV NS3-4A protease, the steady-state inhibitory constant (Ki) of Telaprevir is 7 nM against a genotype 1 (H strain) NS3 protease domain plus a NS4A cofactor peptide. Telaprevir inhibits SARS-CoV-2 3CLpro activity.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Telaprevir |
| CAS | 402957-28-2 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C36H53N7O6 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | VX-950 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (73.55 mM) |
| SMIL | O=C(N([C@@H]1C(N[C@H](C(C(NC2CC2)=O)=O)CCC)=O)C[C@@]3(CCC[C@@]31[H])[H])[C@@H](NC([C@@H](NC(C4=NC=CN=C4)=O)C5CCCCC5)=O)C(C)(C)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 679.85 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?