missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

TEKT2 Antibody (OTI1E6) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30684204 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30684204 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30684204 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP345042JF525

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

TEKT2 Monoclonal antibody specifically detects TEKT2 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antigen TEKT2
Applikationer Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI1E6
Konjugeret Janelia Fluor 525
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias h-tektin-t, TEKTB1tektin-B1, tektin 2 (testicular), tektin-2, Tektin-B1, TEKTIN-T, Testicular tektin, Testicular tektin B1-like protein
Værtsarter Mouse
Immunogen Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-244 of human TEKT2(NP_055281) produced in E.coli.
Oprensningsmetode >95%
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 27285
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.