Få mere at vide
Teicoplanin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15565896 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15565896 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15565896 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 455400010
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Teicoplanin
Type Teicoplanin
Fysisk form Pulver
CAS 61036-62-2
Smeltepunkt 260.0°C
Farve Hvid til gul
Mængde 1 g
Molekylær formel C88H97Cl2N9O33
MDL nummer MFCD05664625
Synonym Targocid, Teichomycin
InChI nøgle BJNLLBUOHPVGFT-QRZIFLFXSA-N
SMIL CCCCCCCCCC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1OC1=C2OC3=CC=C(C[C@H]4NC(=O)[C@H](N)C5=CC=C(O)C(OC6=CC(O)=CC(=C6)[C@H](NC4=O)C(=O)N[C@@H]4C(C=C1OC1=CC=C(C=C1Cl)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1NC(C)=O)[C@@H]1NC(=O)[C@H](NC4=O)C4=CC=C(O)C(=C4)C4=C(O[C@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]6O)C=C(O)C=C4[C@@H](NC1=O)C(O)=O)=C2)=C5)C=C3Cl
IUPAC navn (1S,2R,19R,22R,34S,37R,40R,52R)-22-amino-63,65-dichlor-64-{[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-decanamido-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]{[} R,3R,4R,5S,6R)-3-acetamido-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}-26,31,44,49-tetrahydroxy-21,35,38,54,56,59-hexaoxo-47-{[(2R,3S,6S,4S,4S. R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}-7,13,28-trioxa-20,3 6,39,53,55,58-hexaazaundecacyclo[38.14.2.2³,6.214,117.2119,34.18,¹².1²³,²⁷ .1²9,33.141,45.010,37.046,51]hexahexaconta-3,5,8,10,12(64),14,16,23,25,2 7(61),29,31,33(60),41,43,45(57),46,48,50,62,65-henicosaen-52-carboxylsyre syre
Molekylvægt (g/mol) 1879.67
PubChem CID 133640186