Få mere at vide
Melford Teicoplanin
Beskrivelse
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
Teicoplanin is a glycopeptide antibiotic produced by Actinoplanes teichomiceticus that is effective against Gram-positive bacteria resistant to β-lactam antibiotics.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Teicoplanin |
| CAS | 61036-62-2 |
| Mængde | 1 g |
| Molekylær formel | C88H97Cl2N9O33 |