Få mere at vide
Melford Teicoplanin
Artikelnummer. 30018861
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30018861 1 g
1 options
Artikelnummer. 30018861 Leverandør Melford Leverandørnr. T391001.0
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
Teicoplanin is a glycopeptide antibiotic produced by Actinoplanes teichomiceticus that is effective against Gram-positive bacteria resistant to β-lactam antibiotics.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Teicoplanin
CAS 61036-62-2
Mængde 1 g
Molekylær formel C88H97Cl2N9O33