Få mere at vide
Tegaserod Maleate, TRC
Artikelnummer. 30425832
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30425832 25 mg
30423698 100 mg
30423241 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30425832 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT01450025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 189188-57-6
Molekylær formel C16 H23 N5 O . C4 H4 O4
Molekylvægt (g/mol) 417.46
Synonym Hydrazinecarboximidamide, 2-[(5-methoxy-1H-indol-3-yl)methylene]-N-pentyl-, (2Z)-2-butenedioate (1:1), Hydrazinecarboximidamide, 2-[(5-methoxy-1H-indol-3-yl)methylene]-N-pentyl-, (Z)-2-butenedioate (1:1), HTF 919, SDZ-HTF 919, Tegaserod hydrogen maleate, Tegaserod maleate, Tegibs 6, Zelmac, Zelnorm
IUPAC navn (Z)-but-2-enedioic acid;1-[(5-methoxy-1H-indol-3-yl)methylideneamino]-3-pentylguanidine
SMIL CCCCCNC(=N)NN=Cc1c[nH]c2ccc(OC)cc12.OC(=O)\C=C/C(=O)O
Spécification
Kemisk navn eller materiale Tegaserod, Maleate
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C16H23N5O.C4H4O4/c1-3-4-5-8-18-16(17)21-20-11-12-10-19-15-7-6-13(22-2)9-14(12)15;5-3(6)1-2-4(7)8/h6-7,9-11,19H,3-5,8H2,1-2H3,(H3,17,18,21);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Formel vægt 417.2012
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.