Få mere at vide
Tegafur-13C,15N2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tegafur-13C,15N2 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9FN2O3/c9-5-4-11(6-2-1-3-14-6)8(13)10-7(5)12/h4,6H,1-3H2,(H,10,12,13)/i8+1,10+1,11+1 |
| Formel vægt | 203.0571 |