Få mere at vide
Tefuryltrione 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315116
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30315116 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30315116 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA17215000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tefuryltrione
CAS 473278-76-1
Analyt- eller komponentnavne Tefuryltrione
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H23 Cl O7 S
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C20H23ClO7S/c1-29(25,26)17-8-7-13(20(24)18-15(22)5-2-6-16(18)23)19(21)14(17)11-27-10-12-4-3-9-28-12/h7-8,12,18H,2-6,9-11H2,1H3
SMIL CS(=O)(=O)c1ccc(C(=O)C2C(=O)CCCC2=O)c(Cl)c1COCC3CCCO3
IUPAC navn 2-[2-chloro-4-methylsulfonyl-3-(oxolan-2-ylmethoxymethyl)benzoyl]cyclohexane-1,3-dione
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 442.91
Mængde 1 ml
Formel vægt 442.0853 g/mol