Få mere at vide
Teflubenzuron 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315411
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30315411 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30315411 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA17210000AL1000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Teflubenzuron
CAS 83121-18-0
Analyt- eller komponentnavne Teflubenzuron
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C14 H6 Cl2 F4 N2 O2
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C14H6Cl2F4N2O2/c15-5-4-8(12(20)10(16)11(5)19)21-14(24)22-13(23)9-6(17)2-1-3-7(9)18/h1-4H,(H2,21,22,23,24)
SMIL Fc1cccc(F)c1C(=O)NC(=O)Nc2cc(Cl)c(F)c(Cl)c2F
IUPAC navn N-[(3,5-dichloro-2,4-difluorophenyl)carbamoyl]-2,6-difluorobenzamide
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 381.11
Mængde 1 ml
Formel vægt 379.9742 g/mol