missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Teflubenzuron 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Teflubenzuron |
| CAS | 83121-18-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Teflubenzuron |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C14 H6 Cl2 F4 N2 O2 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H6Cl2F4N2O2/c15-5-4-8(12(20)10(16)11(5)19)21-14(24)22-13(23)9-6(17)2-1-3-7(9)18/h1-4H,(H2,21,22,23,24) |
| SMIL | Fc1cccc(F)c1C(=O)NC(=O)Nc2cc(Cl)c(F)c(Cl)c2F |
| IUPAC navn | N-[(3,5-dichloro-2,4-difluorophenyl)carbamoyl]-2,6-difluorobenzamide |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?