Få mere at vide
Robin™ Teflon Vandbad
Artikelnummer. 11969687
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 l
11 l
26 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
11969687 26 l
11949687 5 l
11959687 11 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11969687 Leverandør Robin™ Leverandørnr. PE810
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Brug Teflon Vandbad til at inkubere prøver i syrer/baser eller havvand ved en konstant temperatur over en længere periode. Velegnet til kolber, flasker og stativer.
Bain-marie +100 °C PTFE tank
  • PTFE tank til syrer/baser og havvand
  • Volumen 5 til 26L
  • Når kogepunktet
  • Regulering fra omgivelsestemperatur (+5 °C) til +100 °C
  • Visning af sætpunkt med gradueret potentiometer, opløsning 1 °C
  • Overophedningssikkerhed
  • Fastgjort til +130 °C, med termosikring
  • Teflonbelagt tank
  • Dette er den eneste beskyttelse mod ætsende kemikalier: syrer, baser, også velegnet til havvand
  • PTFE lag 40 m, eliminerer virkningerne af elektrolyse på tankens vægge
  • Virker ikke tørt
  • Brugen af badet med ætsende produkter skal ske under en hætte
  • Strømforsyning 230V - 50Hz
  • Analogt bad
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 26 l
Temperaturområde 5 °C til 100 °C
Materiale PTFE
Temperaturopløsning 1 °C
Spænding 230 V
Frekvens 50 Hz