Få mere at vide
Robin™ Teflon Vandbad
Beskrivelse
Bain-marie +100 °C PTFE tank
- PTFE tank til syrer/baser og havvand
- Volumen 5 til 26L
- Når kogepunktet
- Regulering fra omgivelsestemperatur (+5 °C) til +100 °C
- Visning af sætpunkt med gradueret potentiometer, opløsning 1 °C
- Overophedningssikkerhed
- Fastgjort til +130 °C, med termosikring
- Teflonbelagt tank
- Dette er den eneste beskyttelse mod ætsende kemikalier: syrer, baser, også velegnet til havvand
- PTFE lag 40 m, eliminerer virkningerne af elektrolyse på tankens vægge
- Virker ikke tørt
- Brugen af badet med ætsende produkter skal ske under en hætte
- Strømforsyning 230V - 50Hz
- Analogt bad
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 5 l |
| Temperaturområde | 5 °C til 100 °C |
| Materiale | PTFE |
| Temperaturopløsning | 1 °C |
| Spænding | 230 V |
| Frekvens | 50 Hz |