Få mere at vide
RETSCH Teflon Maling Krukker
Shop alle Retsch produkter
Til brug med (udstyr):
Til MM 200
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Slibekrukke |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Til brug med (udstyr) | Til MM 200 |
| Materiale | Teflon |