Få mere at vide
RETSCH Teflon Maling Krukker
Artikelnummer. 10054290 Shop alle Retsch produkter
Til brug med (udstyr):
Til MM 200
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10054290
Brand: RETSCH 02.462.0051
Kun null tilbage
Tekniske data
Produkttype Slibekrukke
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Til brug med (udstyr) Til MM 200
Længde (metrisk) 20 mm
Materiale Teflon