Få mere at vide
Azpack™ Teepol™ Multifunktionsvaskemiddel
Artikelnummer. 12356327
Skift visning
Volumen (metrisk):
5 l
Pakningsstørrelse:
5 L
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
12356327 5 l 5 L
1 options
Artikelnummer. 12356327 Leverandør Azpack™ Leverandørnr. 12356327
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    167.00 DKK
    160.68 DKK / 5 L
    Spare 6.32 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Indeholder en afbalanceret blanding af anioniske og ikke-ioniske bestanddele. Azpack™ Teepol™ Multi-purpose Detergent er et neutralt vaskemiddel af høj kvalitet designet til almindelig opvask og rengøring.
  • Neutralt vaskemiddel af høj kvalitet
  • Generelt universalrengøringsmiddel
  • Leveres i en 5L plastbeholder med håndtag
  • Bred mund for effektiv hældning
Tekniske data
Produkttype Flydende vaskemiddel
Form Væske
Sammensætning Anioniske og ikke-ioniske bestanddele
Beholdertype Plastbeholder med håndtag
Til brug med (applikation) Almindelig rengøring og opvask
Mængde 1 stk.
Volumen (metrisk) 5 l
Produktidentifikator
  • Teepol Multi Purpose Detergent
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium Dodecylbenzene Sulphonate, SodiumC12-C15 Alcohol Ether Sulphate