Få mere at vide
Value Plastics T-rørsfitting med 200 Series Barb
Artikelnummer. 30053995 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Materiale (forsegling):
PVDF
Polypropylen
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale (forsegling)
30053995 Polypropylen
30053932 PVDF
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30053995 Leverandør Value Plastics Leverandørnr. T2306005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    344.00 DKK
    300.91 DKK / Pakke med 25
    Spare 43.09 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 21-12-2026
En sikker forbindelse under tryk med modhager i 200-serien
Hurtig og nem montering og demontering uden brug af værktøj. Modhager giver sikkert greb på indersiden af fleksible slanger. Tee-orientering giver fleksibilitet og alsidighed
Tekniske data
Certificeringer/compliance ADCF;FDA;Ikke-DEHP;Ikke-phthalat;RoHS;USP
Emballagemængde 25/Pk.
Udløbsport Hose Barb Union
Steriliseringsmetode Gammastråling, ethylenoxid (EtO), E-stråle og autoklave
Form T-shirt
Materiale (forsegling) Polypropylen
Advarsel: Dette produkt er ikke godkendt eller beregnet til og bør ikke bruges til medicinske, kliniske, kirurgiske eller andre patientorienterede applikationer.