Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Tedizolid
Artikelnummer. 30117303 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30117303 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30117303 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 467582500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 856866-72-3 | C17H15FN6O3, C17H15FN6O3 | 370.34 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 856866-72-3
Molekylær formel C17H15FN6O3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tedizolid
Mængde 250 mg
Smeltepunkt 201,0 °C
Formel vægt 370.34
InChI nøgle XFALPSLJIHVRKE-UHFFFAOYNA-N
SMIL CN1N=NC(=N1)C1=NC=C(C=C1)C1=C(F)C=C(C=C1)N1CC(CO)OC1=O
IUPAC navn 3-{3-fluoro-4-[6-(2-methyl-2H-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)pyridin-3-yl]phenyl}-5-(hydroxymethyl)-1,3-oxazolidin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 370.34