Få mere at vide
Tedizolid Phosphate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tedizolid Phosphate |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16FN6O6P/c1-23-21-16(20-22-23)15-5-2-10(7-19-15)13-4-3-11(6-14(13)18)24-8-12(30-17(24)25)9-29-31(26,27)28/h2-7,12H,8-9H2,1H3,(H2,26,27,28)/t12-/m1/s1 |
| Formel vægt | 450.0853 |