missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tedizolid Phosphate, Mikromol™
Beskrivelse
Tedizolid Phosphate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tedizolid Phosphate |
| CAS | 856867-55-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Tedizolid Phosphate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H16 F N6 O6 P |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | (5R)-3-[3-Fluoro-4-[6-(2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)-3-pyridinyl]phenyl]-5-[(phosphonooxy)methyl]-2-oxazolidinone, TR 701FA, Tedizolid Hydrogen Phosphate, Tedizolid Phosphate |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16FN6O6P/c1-23-21-16(20-22-23)15-5-2-10(7-19-15)13-4-3-11(6-14(13)18)24-8-12(30-17(24)25)9-29-31(26,27)28/h2-7,12H,8-9H2,1H3,(H2,26,27,28)/t12-/m1/s1 |
| SMIL | Cn1nnc(n1)c2ccc(cn2)c3ccc(cc3F)N4C[C@H](COP(=O)(O)O)OC4=O |
| IUPAC navn | [(5R)-3-[3-fluoro-4-[6-(2-methyltetrazol-5-yl)pyridin-3-yl]phenyl]-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-yl]methyl dihydrogen phosphate |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?