Få mere at vide
Tectorigenin, MedChemExpress
Beskrivelse
Tectorigenin is a plant isoflavonoid originally isolated from the dried flower of Pueraria thomsonii Benth.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tectorigenin |
| CAS | 548-77-6 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C16H12O6 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 120 mg/mL (399.65 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C1C(C2=CC=C(O)C=C2)=COC3=CC(O)=C(OC)C(O)=C13 |
| Molekylvægt (g/mol) | 300.26 |
| Formel vægt | 300.26 |
| Vis mere |