Få mere at vide
Tectochrysin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16438707
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16438707 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16438707 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14592
MedChemExpress Tectochrysin (Techtochrysin) is one of the major flavonoids of Alpinia oxyphylla Miquel. Tectochrysin inhibits activity of NF-κB.
Tectochrysin (Techtochrysin) is one of the major flavonoids of Alpinia oxyphylla Miquel. Tectochrysin inhibits activity of NF-κB.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tectochrysin
CAS 520-28-5
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H12O4
Mængde 5 mg
Synonym Techtochrysin NSC 80687
Opløselighedsinformation DMSO : 10 mg/mL (37.28 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC1=C2C(OC(C3=CC=CC=C3)=CC2=O)=CC(OC)=C1
Molekylvægt (g/mol) 268.26
Formel vægt 268.26
Procent renhed 99.16%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease