Få mere at vide
Tecnazene 100 μg/mL in Ethanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324416
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30324416 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30324416 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA17200000EL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,5,6-Tetrachloronitrobenzene
CAS 117-18-0
Analyt- eller komponentnavne 2,3,5,6-Tetrachloronitrobenzene
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C6 H Cl4 N O2
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2,3,5,6-Tetrachloronitrobenzene, 1,2,4,5-Tetrachloro-3-nitrobenzene, 1-Nitro-2,3,5,6-tetrachlorobenzene, 2,3,5,6-Tetrachloro-1-nitrobenzene, Chipman 3142, Folosan, Folosan DB 905, Fusarex, Myfusan, NSC 10235, Napotate, Nebulin, TCNB, TCNB (pesticide), Tecnazen, Tecnazene, Tetrachloronitrobenzene
InChI formel InChI=1S/C6HCl4NO2/c7-2-1-3(8)5(10)6(4(2)9)11(12)13/h1H
SMIL [O-][N+](=O)c1c(Cl)c(Cl)cc(Cl)c1Cl
IUPAC navn 1,2,4,5-tetrachloro-3-nitrobenzene
Opløsningsmiddel eller Matrix Ethanol
Molekylvægt (g/mol) 260.89
Mængde 1 ml
Formel vægt 258.8761 g/mol