Få mere at vide
Tecnacene (2,3,5,6-Tetrachloronitrobenzene), Mikromol
Artikelnummer. 30464145
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30464145 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30464145 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM2521.000250
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Tecnacene (2,3,5,6-Tetrachloronitrobenzene), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,5,6-Tetrachloronitrobenzene
CAS 117-18-0
Analyt- eller komponentnavne 2,3,5,6-Tetrachloronitrobenzene
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C6 H Cl4 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2,3,5,6-Tetrachloronitrobenzene, 1,2,4,5-Tetrachloro-3-nitrobenzene, 1-Nitro-2,3,5,6-tetrachlorobenzene, 2,3,5,6-Tetrachloro-1-nitrobenzene, Chipman 3142, Folosan, Folosan DB 905, Fusarex, Myfusan, NSC 10235, Napotate, Nebulin, TCNB, TCNB (pesticide), Tecnazen, Tecnazene, Tetrachloronitrobenzene
InChI formel InChI=1S/C6HCl4NO2/c7-2-1-3(8)5(10)6(4(2)9)11(12)13/h1H
Løsningstype Neat
SMIL [O-][N+](=O)c1c(Cl)c(Cl)cc(Cl)c1Cl
IUPAC navn 1,2,4,5-tetrachloro-3-nitrobenzene
Molekylvægt (g/mol) 260.89
Mængde 250 mg
Formel vægt 258.8761 g/mol