Få mere at vide
Tecnacene (2,3,5,6-Tetrachloronitrobenzene), Mikromol
Beskrivelse
Tecnacene (2,3,5,6-Tetrachloronitrobenzene), Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,5,6-Tetrachloronitrobenzene |
| CAS | 117-18-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,3,5,6-Tetrachloronitrobenzene |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C6 H Cl4 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 2,3,5,6-Tetrachloronitrobenzene, 1,2,4,5-Tetrachloro-3-nitrobenzene, 1-Nitro-2,3,5,6-tetrachlorobenzene, 2,3,5,6-Tetrachloro-1-nitrobenzene, Chipman 3142, Folosan, Folosan DB 905, Fusarex, Myfusan, NSC 10235, Napotate, Nebulin, TCNB, TCNB (pesticide), Tecnazen, Tecnazene, Tetrachloronitrobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C6HCl4NO2/c7-2-1-3(8)5(10)6(4(2)9)11(12)13/h1H |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1c(Cl)c(Cl)cc(Cl)c1Cl |
| Vis mere |