Få mere at vide
Fisherbrand™ Teclu sikkerhedsbrænder med Tétine-tilslutning, 13 mm åbning
Artikelnummer. p-8571019 Shop alle Fisherbrand produkter
Gas type:
Butan, Propan, LPG, LPG, Propane
Naturgas, Metan, Natural Gas
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12872144
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Leveres med en flammesvigtanordning, der lukker for gastilførslen til brænderen inden for cirka 20 sekunder efter, at flammen er slukket.
  • Alle sikkerhedsfunktioner er indeholdt i brænderen
  • Til brug med naturgas/methan eller butan/propan
  • 13 mm diameter åbning
  • Med gaskontrol nåleventil
  • Specielt designet konisk blandekammer indbygget, som gør det muligt for brænderen at afgive en meget varm flamme
  • Velegnet til glasarbejde og lodning
  • Gas- og luftblandingen reguleres ved at justere det riflede hjul under røret
Tekniske data
Produkttype Teclu sikkerhedsbrænder
Til brug med (udstyr) T-Tine Tilslutning
Gas type Naturgas, Metan, Natural Gas
Diameter (metrisk) 13 mm
Til brug med (applikation) Glasarbejde og lodning
Højde (metrisk) 150 mm
nr. pr. pakke 1 hv.