Få mere at vide
Fisherbrand™ Teclu sikkerhedsbrænder med Tétine-tilslutning, 13 mm åbning
Shop alle Fisherbrand produkter
Gas type:
Butan, Propan, LPG, LPG, Propane
Naturgas, Metan, Natural Gas
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Alle sikkerhedsfunktioner er indeholdt i brænderen
- Til brug med naturgas/methan eller butan/propan
- 13 mm diameter åbning
- Med gaskontrol nåleventil
- Specielt designet konisk blandekammer indbygget, som gør det muligt for brænderen at afgive en meget varm flamme
- Velegnet til glasarbejde og lodning
- Gas- og luftblandingen reguleres ved at justere det riflede hjul under røret
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Teclu sikkerhedsbrænder |
| Gas type | Butan, Propan, LPG, LPG, Propane |
| Diameter (metrisk) | 13 mm |
| Til brug med (applikation) | Glasarbejde og lodning |
| Højde (metrisk) | 150 mm |
| Inkluderer | T-Tine stik |
| nr. pr. pakke | 1 hv. |