Få mere at vide
Fisherbrand™ Teclu sikkerhedsbrænder med NF-tilslutning, 13 mm åbning
Artikelnummer. 11795406 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Gas type:
Butan, LPG, Propan
Metan, Naturgas
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gas type Pakningsstørrelse
11795406 Metan, Naturgas Hver
11725416 Butan, LPG, Propan Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11795406
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Leveres med en flammesvigtanordning, der lukker for gastilførslen til brænderen inden for cirka 20 sekunder efter, at flammen er slukket.
  • Alle sikkerhedsfunktioner er indeholdt i brænderen
  • Til brug med naturgas/methan eller butan/propan
  • 13 mm diameter åbning
  • Med gaskontrol nåleventil
  • Specielt designet konisk blandekammer indbygget, som gør det muligt for brænderen at afgive en meget varm flamme
  • Velegnet til glasarbejde og lodning
  • Gas- og luftblandingen reguleres ved at justere det riflede hjul under røret
Tekniske data
Produkttype Teclu sikkerhedsbrænder
Til brug med (udstyr) NF skrue G 0,5 i konnektor
Gas type Metan, Naturgas
Diameter (metrisk) 13 mm
Til brug med (applikation) Glasarbejde og lodning
Højde (metrisk) 150 mm
Inkluderer NF stik
nr. pr. pakke 1 hv.