Få mere at vide
Usbeck Laborgeraete™ Teclu brænder
Artikelnummer. p-8010278
Gas type:
Naturgas
Propan
Brændere iht. DIN 30665 kan ikke slukkes helt. En lille flamme forbliver brændende, selvom nåleventilen eller stophanen er slukket. Gasstrømmen skal afbrydes ved hjælp af den centrale stophane i laboratoriet.
Artikelnummer. 10671442
Brand: Usbeck Laborgeraete™ 1210
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brændere iht. DIN 30665 kan ikke slukkes helt. En lille flamme forbliver brændende, selvom nåleventilen eller stophanen er slukket. Gasstrømmen skal afbrydes ved hjælp af den centrale stophane i laboratoriet.
Udfør eksperimenter ved varmere temperaturer med Usbeck Laborgeraete™ Teclu brænder. Den er tilgængelig til brug med naturgas og propan, med opnåelige temperaturer op til 1600 °C.
  • Luftregulering
  • Nåleventil
  • Variant af bunsenbrænder
Tekniske data
Produkttype Teclu brænder
Gas type Naturgas
Diameter (metrisk) 17 mm (hoved)
Diameter (metrisk) ydre blanderør 14 mm
Højde (metrisk) 155 mm
Maks. Temperatur (metrisk) 1520 °C
nr. pr. pakke 1 hv.
Vægt (metrisk) 260 g