Få mere at vide
Usbeck Laborgeraete™ Teclu brænder
Gas type:
Naturgas
Propan
Beskrivelse
- Luftregulering
- Nåleventil
- Variant af bunsenbrænder
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Teclu brænder |
| Gas type | Naturgas |
| Diameter (metrisk) | 17 mm (hoved) |
| Diameter (metrisk) ydre blanderør | 14 mm |
| Højde (metrisk) | 155 mm |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 1520 °C |
| nr. pr. pakke | 1 hv. |
| Vægt (metrisk) | 260 g |