Få mere at vide
Tecloftalam, TRC
Artikelnummer. 30426609
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30426609 1 g
30410041 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30426609 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT0137001G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76280-91-6
Molekylær formel C14 H5 Cl6 N O3
Molekylvægt (g/mol) 447.91
Synonym Benzoic acid, 2,3,4,5-tetrachloro-6-[[(2,3-dichlorophenyl)amino]carbonyl]- (9CI, ACI), 2,3,4,5-Tetrachloro-6-[[(2,3-dichlorophenyl)amino]carbonyl]benzoic acid (ACI), 2,3,4,5-Tetrachloro-6-((2,3-dichlorophenyl)carbamoyl)benzoicacid, Shirahagen S, Techlofthalam, Tecloftalam
IUPAC navn 2,3,4,5-tetrachloro-6-[(2,3-dichlorophenyl)carbamoyl]benzoic acid
SMIL OC(=O)c1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1C(=O)Nc2cccc(Cl)c2Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tecloftalam
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C14H5Cl6NO3/c15-4-2-1-3-5(8(4)16)21-13(22)6-7(14(23)24)10(18)12(20)11(19)9(6)17/h1-3H,(H,21,22)(H,23,24)
Formel vægt 444.8401
Produkttitel
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.