Få mere at vide
Tecloftalam Imide, TRC
Artikelnummer. 30426816
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30426816 10 mg
30426815 25 mg
30411424 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30426816 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT01371010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26491-30-5
Molekylær formel C14 H3 Cl6 N O2
Molekylvægt (g/mol) 429.9
Synonym 4,5,6,7-Tetrachloro-2-(2,3-dichlorophenyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione (ACI), Phthalimide, 3,4,5,6-tetrachloro-N-(2,3-dichlorophenyl)- (8CI), Tecloftalam-imide
IUPAC navn 4,5,6,7-tetrachloro-2-(2,3-dichlorophenyl)isoindol-1,3-dion
SMIL Clc1cccc(N2C(=O)c3c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c3C2=O)c1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tecloftalam Imide
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C14H3Cl6NO2/c15-4-2-1-3-5(8(4)16)21-13(22)6-7(14(21)23)10(18)12(20)11(19)9(6)17/h1-3H
Formel vægt 426.8295