Få mere at vide
Hettich Lab Technology™ Manuel håndcentrifuge
Volumen:
4 x 15 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Selvsmørende drivsystem gør det stort set vedligeholdelsesfrit
- Kræver ikke strøm - kan køre på plads som fjerntliggende græsgange eller i tilfælde af elektrisk fejl
- Fremragende til veterinærindustrien, feltforsøg, hjælpeorganisationer og apoteker
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 4 x 15 ml |
| Maks. RCF | 1,298 x g |
| Maks. Hastighed | 3,000 rpm |
| Kølet | Nej |
| Drive System | Selvsmørende |
| Rotor | Rotor skal købes separat (1014, 1025). |
| Type | Håndcentrifuge |
| Dimensioner (HWD) | 285 x 140 x 175 mm |
| Nettovægt | 0.9 kg |