Få mere at vide
Gallenkamp Vakuumovn med digital elektronisk PID-kontrol
Artikelnummer. 13025703
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
31 l
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
13025703 31 l
1 options
Artikelnummer. 13025703 Leverandør Gallenkamp Leverandørnr. OVA031.XX3.5
Få gang i din forskning inden for vedvarende energi
Brug rabatkode 28029
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-02-2027
Gallenkamp Vakuumovnen er isoleret med glasuld af speciel kvalitet for at reducere strålingsvarmetabet til et minimum.
  • Dobbeltvægget kammer, yderkammer rektangulært i form lavet af tykke bløde stålplader
  • Det indre kammer er cylindrisk i form lavet af plader af rustfrit stål med mulighed for vakuumpumpe, og vakuummåleren er forsynet i toppen af enheden
  • Det indre kammer rummer en nr. Rustfri stålbakke i justerbar højde.
  • Ovnen er isoleret med speciel glasuld for at reducere strålingsvarmetabet til et minimum
  • Døren er af rustfri stålplade med en specialdesignet mekanisme med opretning
  • En perfekt tætning opnås med en positiv skrue, der er specielt designet til at stramme låget
  • Et glasvindue er tilvejebragt i midten til visning uden at åbne døren
  • Et sæt båndvarmere er viklet rundt om vakuumkammeret for hurtig reaktion og maksimal ensartethed af varme
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 31 l
Temperatur (metrisk) 200 °C
Type Vakuumovn
Materiale Rustfrit stål