Få mere at vide
Teknisk bufferopløsning pH 7, WTW™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11745164
Skift visning
Mængde:
250 mL
1000 mL
Emballage:
1 flaske
10 flasker
25 flasker
Pakningsstørrelse:
250ml
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11745164 250 mL 1 flaske 250ml
10216304 250 mL 25 flasker -
10595505 1000 mL 10 flasker Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11745164 Leverandør WTW Leverandørnr. 108802
Præcis og sporbar til NIST (National Institute of Standards and Technology), deres nøjagtighed er± 0,03 pH.
  • Præcis og sporbar til NIST (National Institute of Standards and Technology, USA i bulkstørrelse på 250 ml med indbygget doseringsbeholder standardbuffer
  • Levetid op til 3 år (uåbnet)
  • Sparsommelig brug
  • Letteste håndtering ved hjælp af doseringsanordning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
pH 7
Fysisk form Væske
Mængde 250 mL
Emballage 1 flaske
Sporbarhed til NIST Yes
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc acetate dihydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P391-Udslip opsamles.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc di(acetate)