Få mere at vide
Teknisk bufferopløsning pH 7, WTW™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10216304
Skift visning
Mængde:
250 mL
1000 mL
Emballage:
1 flaske
10 flasker
25 flasker
Pakningsstørrelse:
250ml
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10216304 250 mL 25 flasker -
11745164 250 mL 1 flaske 250ml
10595505 1000 mL 10 flasker Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10216304 Leverandør WTW Leverandørnr. 108812
Fra kemikalier til kromatografi
Brug rabatkode 27991
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Præcis og sporbar til NIST (National Institute of Standards and Technology), deres nøjagtighed er± 0,03 pH.
  • Præcis og sporbar til NIST (National Institute of Standards and Technology, USA i bulkstørrelse på 250 ml med indbygget doseringsbeholder standardbuffer
  • Levetid op til 3 år (uåbnet)
  • Sparsommelig brug
  • Letteste håndtering ved hjælp af doseringsanordning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
pH 7
Mængde 250 mL
Emballage 25 flasker