Få mere at vide
Cole-Parmer™ Essentials Celledyrkningskolbe til BS-200-seriens cellekulturrøresystemer
Artikelnummer. 11855395
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11855395 250 mL Hver
11583779 125 mL Hver
11553779 500 mL Hver
11834285 1000 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11855395 Leverandør Cole-Parmer™ Essentials Leverandørnr. 2183734
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5270.00 DKK
    4660.62 DKK / Pakke med 1
    Spare 609.38 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Denne celledyrkningskolbe er en komplet kulturbeholderkolbe, —rørestav og hætter til brug —med biologiske omrørere.
  • Helt forseglet beholder er ideel til patogene materialer
Kulturkar kommer kalibreret og har to sideporte og en central påfyldningsport. Alle dyrkningsbeholderdele kan autoklaveres ved 121 C °og 15 psi i 30 minutter. Silikoneindkapslede rørestave reducerer muligheden for, at celler sætter sig fast på og vokser på overfladen.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Borosilikatglas
Højde (engelsk) 6,7 tommer
Højde (metrisk) 170 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Udvendig 80 mm