Få mere at vide
Cole-Parmer™ Essentials Celledyrkningskolbe til BS-200-seriens cellekulturrøresystemer
Artikelnummer. 11583779
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11583779
Brand: Cole-Parmer™ Essentials 2183737
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne celledyrkningskolbe er en komplet kulturbeholderkolbe, —rørestav og hætter til brug —med biologiske omrørere.
  • Helt forseglet beholder er ideel til patogene materialer
Kulturkar kommer kalibreret og har to sideporte og en central påfyldningsport. Alle dyrkningsbeholderdele kan autoklaveres ved 121 C °og 15 psi i 30 minutter. Silikoneindkapslede rørestave reducerer muligheden for, at celler sætter sig fast på og vokser på overfladen.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Materiale Borosilikatglas
Højde (engelsk) 4,9 tommer
Højde (metrisk) 125 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Udvendig 65 mm