Få mere at vide
Cole-Parmer™ Essentials Celledyrkningskolbe til BS-200-seriens cellekulturrøresystemer
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Helt forseglet beholder er ideel til patogene materialer
Kulturkar kommer kalibreret og har to sideporte og en central påfyldningsport. Alle dyrkningsbeholderdele kan autoklaveres ved 121 C °og 15 psi i 30 minutter. Silikoneindkapslede rørestave reducerer muligheden for, at celler sætter sig fast på og vokser på overfladen.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Højde (engelsk) | 8,1 tommer |
| Højde (metrisk) | 205 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 100 mm |