Få mere at vide
Cole-Parmer™ MP-400D Stuart Højtemperatur-, højopløsnings-digitalt smeltepunktsapparat; 115/230 VAC
Description
Har patenteret head up display
- Vær mere produktiv —test tre prøver samtidigt
- Maksimal temperatur på 400 °C med 0,1° opløsning
- Variabel rampehastighed mellem 0,5 og 10 °C i trin °på 0,1 C efter indledende opvarmning
- Se nemt smelten via forstørrelseslinse med indbygget belysning
- Optag op til otte hændelser for hver prøve med tidsdatostempel
- To-trins hovedjustering giver brugerkomfort
- Dobbeltspændingsdrift til universel brug
- 3 års garanti
Gem og genkald op til syv temperaturer pr. rør på skærmen. Smeltepunktsapparat registrerer op til otte hændelser pr. prøverør med tids- og datostempel. Brug den 5-benede mini-DIN-stik til at tilslutte til en printer (bestilles separat). Juster visningshovedet på to måder for bedre visning og brugerkomfort. Hovedet kan bevæges fremad/bagud samt vippes op til 126° . Et praktisk kapillaropbevaringsrum leveres med en glaskapillærskærer. Fuld adgang til blokken giver mulighed for nem rengøring. Bemærk venligst: Med virkning fra juni 2022 Stuart Digitalt smeltepunktsapparat Modelnummer SMP30 er nu blevet omdøbt Cole-Parmer under modelnummer MP-400D. Alle de samme fantastiske funktioner og specifikationer, bare med et nyt og forbedret udseende.
Spécification
Spécification
| Produkttype | Avanceret smeltepunktsapparat |
| Spænding | 120/230 V |
| Dimensioner (L x B x H) | 325 x 200 x 170 mm |
| Display Type | Baggrundsbelyst LCD |
| Elektriske krav | 120/230 V, 50/60 Hz |
| Til brug med (udstyr) | Op til tre 2,0 mm dia. kapillarrørsprøver |
| Højde (engelsk) | 6,7 tommer |
| Højde (metrisk) | 170 mm |
| Inkluderer | Printer |
| Længde (engelsk) | 12,8 tommer. |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?