Få mere at vide
Cole-Parmer™ WBU-200-serien uopvarmet vandbad
Artikelnummer. p-8011209
Kapacitet (metrisk):
8 l
12 l
18 l
26 l
48 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11513779
Brand: Cole-Parmer™ 1610188
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dette WBU-200-serie uopvarmede vandbad har en korrosionsbestandig inderside af rustfrit stål for nem rengøring.
  • Konstrueret af holdbart rustfrit stål.
  • Robust stænksikker etui.
  • Integreret bærehåndtag for øget sikkerhed.
  • Designet til at blive brugt med en clip-on Tempette eller Tempunit™ termoregulator (sælges separat), disse vandbade har bærehåndtag for øget sikkerhed.
  • Alle vandbade har brændeovne emaljeret stål yderhuse og leveres med bro monteringsplade til at holde termoregulatoren.
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 3,2 gal.
Kammermateriale Rustfrit stål
Oversigt Vandbad
Kapacitet (metrisk) 12 l
Til brug med (udstyr) Clip-on Tempette
Type Uopvarmet vandbad
Varmekapacitet 11,6 til 8,4 L
Materiale Rustfrit stål
Temperatur (metrisk) Maksimum 200 °C
Længde (metrisk) 354 mm
Længde (metrisk) interiør 329 mm
Bredde (metrisk) 325 mm
Bredde (metrisk) interiør 300 mm
Højde (engelsk) 6,8 tommer
Højde (engelsk) Interiør 5,9 tommer
Højde (metrisk) 172 mm
Højde (metrisk) interiør 150 mm
Dybde (engelsk) 2,6 tommer
Dybde (metrisk) 65 mm
Vægt (metrisk) 6.1 kg