Få mere at vide
Cole-Parmer™ WBU-200-serien uopvarmet vandbad
Artikelnummer. 12797919
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
8 l
12 l
18 l
26 l
48 l
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12797919 18 l Hver
11513779 12 l Hver
12707929 26 l Hver
12717929 48 l Hver
12777919 8 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12797919 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 1611201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6240.00 DKK
    4706.46 DKK / Pakke med 1
    Spare 1533.54 DKK
    24% Slukket
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Dette WBU-200-serie uopvarmede vandbad har en korrosionsbestandig inderside af rustfrit stål for nem rengøring.
  • Konstrueret af holdbart rustfrit stål.
  • Robust stænksikker etui.
  • Integreret bærehåndtag for øget sikkerhed.
  • Designet til at blive brugt med en clip-on Tempette eller Tempunit™ termoregulator (sælges separat), disse vandbade har bærehåndtag for øget sikkerhed.
  • Alle vandbade har brændeovne emaljeret stål yderhuse og leveres med bro monteringsplade til at holde termoregulatoren.
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 4,8 gal.
Kammermateriale Rustfrit stål
Oversigt Vandbad
Kapacitet (metrisk) 18 l
Til brug med (udstyr) Clip-on Tempette
Type Uopvarmet vandbad
Materiale Rustfrit stål
Temperatur (metrisk) Maksimum 200 °C
Længde (metrisk) 530 mm
Længde (metrisk) interiør 505 mm
Bredde (metrisk) 325 mm
Bredde (metrisk) interiør 300 mm
Højde (engelsk) 6,8 tommer
Højde (engelsk) Interiør 5,9 tommer
Højde (metrisk) 172 mm
Højde (metrisk) interiør 150 mm
Dybde (engelsk) 2,6 tommer
Dybde (metrisk) 65 mm
Vægt (metrisk) 7.5 kg