Få mere at vide
Cole-Parmer™ WBU-200-serien uopvarmet vandbad
Kapacitet (metrisk):
8 l
12 l
18 l
26 l
48 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Konstrueret af holdbart rustfrit stål.
- Robust stænksikker etui.
- Integreret bærehåndtag for øget sikkerhed.
- Designet til at blive brugt med en clip-on Tempette eller Tempunit™ termoregulator (sælges separat), disse vandbade har bærehåndtag for øget sikkerhed.
- Alle vandbade har brændeovne emaljeret stål yderhuse og leveres med bro monteringsplade til at holde termoregulatoren.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 12,7 gal. |
| Kammermateriale | Rustfrit stål |
| Oversigt | Vandbad |
| Kapacitet (metrisk) | 48 l |
| Til brug med (udstyr) | Clip-on Tempette |
| Type | Uopvarmet vandbad |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Temperatur (metrisk) Maksimum | 200 °C |
| Længde (metrisk) | 594 mm |
| Længde (metrisk) interiør | 559 mm |
| Vis mere |