Få mere at vide
Cole-Parmer™ WBU-200-serien uopvarmet vandbad
Description
- Konstrueret af holdbart rustfrit stål.
- Robust stænksikker etui.
- Integreret bærehåndtag for øget sikkerhed.
- Designet til at blive brugt med en clip-on Tempette eller Tempunit™ termoregulator (sælges separat), disse vandbade har bærehåndtag for øget sikkerhed.
- Alle vandbade har brændeovne emaljeret stål yderhuse og leveres med bro monteringsplade til at holde termoregulatoren.
Specifications
Specifications
| Kapacitet (engelsk) | 3,2 gal. |
| Kammermateriale | Rustfrit stål |
| Oversigt | Vandbad |
| Kapacitet (metrisk) | 12 l |
| Til brug med (udstyr) | Clip-on Tempette |
| Type | Uopvarmet vandbad |
| Varmekapacitet | 11,6 til 8,4 L |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Temperatur (metrisk) Maksimum | 200 °C |
| Længde (metrisk) | 354 mm |
| Show More |