Få mere at vide
Cole-Parmer™ Justerbar badebakke til Cole-Parmer™ IC-300-seriens cirkulationspumper og WBU-200-seriens vandbade
Kapacitet (metrisk):
8 l
12 l
18 l
26 l
48 l
Til brug med (udstyr):
Uopvarmet vandbad 16101-88
Uopvarmet vandbad 16101-89
Uopvarmet vandbad 16104-45
Uopvarmet vandbad 16104-53
Uopvarmet vandbad 16112-01
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Låg, bakker, temperatursonder og andet tilbehør til dit bad.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Justerbar badebakke, til 8 liters bade |
| Kapacitet (metrisk) | 8 l |
| Til brug med (udstyr) | Uopvarmet vandbad 16104-53 |
| Type | Justerbar bakke |
| Materiale | Rustfrit stål |