Få mere at vide
Cole-Parmer™ CB-200D-IB elektronisk isspand
Beskrivelse
- Vandfri, —ikke mere vådsmeltende is eller flydende prøverør
- Keramisk belagte perler holder en °temperatur på 4 C hele arbejdsdagen
- Indeholder cirka 60 x 1,5 ml mikrorør
- 3 års garanti
- Tidligere varenummer FNOICE
Brug den elektroniske isspand til at holde dine rør rene og tørre, mens du inkuberer ved undertemperaturer i lange perioder. En aftagelig spand er fyldt med keramisk coatede perler, der kan holde en konstant temperatur og understøtte prøverørene. For at spare tid kan spanden med perler inkuberes i køleskabet natten over og indsættes i enheden før brug. Genanvendelige perler kan autoklaveres ved 273 °F (134 °C).
En temperaturkontrol sikrer, at alt indhold i isspanden holdes på en jævn temperatur, uanset om det er koldt eller varmt. Et mørkt plastiklåg hjælper med at holde en konstant temperatur og beskytter lysfølsomme prøver. Se den aktuelle temperatur på et femcifret orange LED-display i enten° C eller° F.
Bemærk venligst: Med virkning fra juni 2022 Techne Elektronisk isspand Modelnummer FNOICE er nu blevet omdøbt Cole-Parmer under modelnummer CB-200D-IB. Alle de samme fantastiske funktioner og specifikationer, bare med et nyt og forbedret udseende.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Ice Bucket Sample Cooler |
| Temperaturområde | 0 °C til 40 °C |
| Temperaturopløsning | 0,1 °C |
| Isolering | Keramisk belagte perler |
| Vise | Orange LED |
| Til brug med (applikation) | Nedkøling af prøver eller reagenser gennem hele arbejdsdagen |
| Til brug med (udstyr) | Mikrorør |
| Inkluderer | Aluminiumspand, pose med keramisk belagte perler, mørkt plastiklåg og netledning. |
| Mål (L x B x H) Udvendig | 190 x 240 x 225 mm |
| Højde (engelsk) Udvendig | 8,9'' |
| Vis mere |