Få mere at vide
Techne™ PrimePro 48 Real-Time PCR System Accessories
Antal Wells:
48
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Plates and seals for use with your Techne PrimePro 48 Thermal Cycler
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Standard |
| Oversigt | Real-Time PCR Plates for Prime Pro 48; 50/Pk |
| Array | 6 x 8 |
| Farve | Natural Translucent |
| Til brug med (udstyr) | Techne PrimePro 48 |
| Materiale | Polypropylene |
| Antal Wells | 48 |
| nr. pr. pakke | 50 |