Få mere at vide
PCRmax™ Situ hybridiseringsadapter
Artikelnummer. 15216377
:
situ hybridiseringsadapter; Holder: 4 glasglas, 75 x 25 mm (3 x 1 tommer)
Artikelnummer. 15216377
Brand: PCRmax™ 9394546
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Situ Hybridization Adapter konverterer Prime eller Prime gradient termisk cycler til et in situ instrument lige så nemt som at indsætte PCR plade.
  • Kan rumme op til 4 objektglas i standardstørrelse med termisk overførselseffektivitet svarende til PCR-pladens.
  • Fremstillet af enkelt stykke bearbejdet aluminium.
  • Regelmæssig rengøring kan udføres med vand og milde laboratorierengøringsmidler.
  • Designet tillader nem fjernelse af glasglas via hjørneudskæringer.
  • Aluminiums perimeterryg gør det muligt at lukke termocyklerlåget uden at risikere at beskadige objektglas og PCR-prøver.
  • Kompatibel med 96 x 0,2 ml termocykler.
Specifikationer:
  • Prøvekapacitet: 4 objektglas 75 x 25 mm (3 x 1 tommer)
  • Temperaturområde: 0° til 100 °C
  • D x B x H: 80 x 115 x 16 mm
  • Adapterens nøjagtighed ved 55 °C:± 0,2 °C
  • Adapterens ensartethed ved 55 °C:± 0,25 °C
  • Vægt: 150 g
garanti
2 år
Tekniske data
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 100 °C
Til brug med (udstyr) 4 glasglas, 75 x 25 mm (3 x 1 tommer)
Produkttype Adapter
Materiale Aluminium
Vægt 150 g