Få mere at vide
Cole-Parmer™ HI-200 Series Hybridization Incubator Accessories, Tube
Artikelnummer. 12132080
Skift visning
Længde (metrisk):
220 mm
240 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
44 mm
80 mm
Til brug med (udstyr):
HB-1D Hybridizer
HB-3D hybrid
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Udvendig Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
12132080 220 mm 44 mm HB-1D Hybridizer Hver
11513849 240 mm 44 mm HB-3D hybrid Hver
11593839 240 mm 80 mm HB-1D Hybridizer Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12132080 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 3945514
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1890.00 DKK
    1743.40 DKK / Pakke med 1
    Spare 146.60 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Hybridiseringsinkubatorrør i HI-200-serien er alsidige og fås i flere rørformater; bland og match størrelser i et instrument for at tage højde for forskellige gennemløb, brugere og applikationer. Glashybridiseringsrør reducerer volumen, forenkler vask og forbedrer signalerne.
  • Rør og andet tilbehør kan placeres på samme tid til flere formål.
  • Lav sondevolumen, selv med store glasrør.
  • Rotation og design sikrer, at volumener så lave som 5 ml kan bruges og genvindes.
  • Unikke indslidsede rør med rørrotationshastighed på 0 til 20 rpm kan styres, så de passer til din applikation.
  • Radioaktiv sikker (beskyttende kappe og ikke-dryprør design minimerer risikoen for brugeren).
  • Tykt borosilikatglas giver holdbarhed.
  • Drypfrit, sikkert og praktisk let hældningsdesign.
  • O-ringforseglede endehætter sikrer ingen lækage.
  • Escape skruelåg giver nem åbning uden problemer med vakuum.
  • Rørsamlinger har adaptere til at holde flere små glasrør for øget kapacitet.
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 44 mm
Til brug med (udstyr) HB-1D Hybridizer
Længde (engelsk) 8,66 tommer.
Lukketype Skruelåg
Længde (metrisk) 220 mm
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Hybridiseringsrør