Få mere at vide
Cole-Parmer™ HI-200 Series Hybridization Incubator Accessories, Tube
Artikelnummer. 11593839
Længde (metrisk):
220 mm
240 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
44 mm
80 mm
Til brug med (udstyr):
HB-1D Hybridizer
HB-3D hybrid
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11593839
Brand: Cole-Parmer™ 3945513
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hybridiseringsinkubatorrør i HI-200-serien er alsidige og fås i flere rørformater; bland og match størrelser i et instrument for at tage højde for forskellige gennemløb, brugere og applikationer. Glashybridiseringsrør reducerer volumen, forenkler vask og forbedrer signalerne.
  • Rør og andet tilbehør kan placeres på samme tid til flere formål.
  • Lav sondevolumen, selv med store glasrør.
  • Rotation og design sikrer, at volumener så lave som 5 ml kan bruges og genvindes.
  • Unikke indslidsede rør med rørrotationshastighed på 0 til 20 rpm kan styres, så de passer til din applikation.
  • Radioaktiv sikker (beskyttende kappe og ikke-dryprør design minimerer risikoen for brugeren).
  • Tykt borosilikatglas giver holdbarhed.
  • Drypfrit, sikkert og praktisk let hældningsdesign.
  • O-ringforseglede endehætter sikrer ingen lækage.
  • Escape skruelåg giver nem åbning uden problemer med vakuum.
  • Rørsamlinger har adaptere til at holde flere små glasrør for øget kapacitet.
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 80 mm
Til brug med (udstyr) HB-1D Hybridizer
Længde (engelsk) 9,44 tommer
Lukketype Skruelåg
Længde (metrisk) 240 mm
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Hybridiseringsrør